3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methoxybenzoylacetonitrile
OR15211-1G
APOSOR15211-1GEA 26.1 EUR
APOSOR15211-1G
3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Pto. de fusión: 89…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01566517
Núm. CAS: 21667-60-7