5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15212-1G OR15212-5G
APOSOR15212-1GEA 0 EUR
APOSOR15212-1G APOSOR15212-5G
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462192
Núm. CAS: 19541-95-8