Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
OR15213-25G OR15213-5G
APOSOR15213-25GEA 50.9 EUR
APOSOR15213-25G APOSOR15213-5G
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₈N₂O₄
MW: 196,16 g/mol
Pto. de fusión: 196…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017562
Núm. CAS: 3987-92-6