1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15216-1G OR15216-250MG
APOSOR15216-1GEA 24.8 EUR
APOSOR15216-1G APOSOR15216-250MG
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formula: C₈H₉N₃
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03305455
Núm. CAS: 50593-24-3