Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
OR15218-1G OR15218-25G OR15218-5G
APOSOR15218-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15218-1G APOSOR15218-25G APOSOR15218-5G
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇BrN₂O₄
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443938
Núm. CAS: 105655-17-2