Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR15220-10G OR15220-1G OR15220-5G
APOSOR15220-10GEA 1350 EUR
APOSOR15220-10G APOSOR15220-1G APOSOR15220-5G
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
MW: 256,69 g/mol
Pto. de fusión: 165…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03149047
Núm. CAS: 380324-25-4