2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
OR15232-1G OR15232-5G
APOSOR15232-1GEA 163 EUR
APOSOR15232-1G APOSOR15232-5G
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00794346
Núm. CAS: 478030-89-6