2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR15233-1G
OR15233-5G
APOSOR15233-1GEA
232
EUR
APOSOR15233-1G
APOSOR15233-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formula:
C₁₂H₁₁NO₂S MW: 233.29 g/mol Pto. de fusión: 135…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00277218 Núm. CAS: 101736-22-5 |