5-Amino-3-fenilisoxazol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15239-1G OR15239-5G
APOSOR15239-1GEA 59.6 EUR
APOSOR15239-1G APOSOR15239-5G
5-Amino-3-fenilisoxazol 95+%
5-Amino-3-phenylisoxazole
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. de fusión: 109…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464114
Núm. CAS: 4369-55-5