4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15241-10G OR15241-1G OR15241-5G
APOSOR15241-10GEA 1350 EUR
APOSOR15241-10G APOSOR15241-1G APOSOR15241-5G
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₉NO₃
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443965
Núm. CAS: 924868-84-8