3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15242-1G OR15242-250MG
APOSOR15242-1GEA 232 EUR
APOSOR15242-1G APOSOR15242-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Formula: C9H7NO3S
Pto. de fusión: 287…289 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456558
Núm. CAS: 272437-84-0