2',4'-Dimetoxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,4-Dimetoxifenil)etan-1-ona
OR1525-25G OR1525-1G OR1525-5G
APOSOR1525-25GEA 43.5 EUR
APOSOR1525-25G APOSOR1525-1G APOSOR1525-5G
2',4'-Dimetoxiacetofenona 98%
2',4'-Dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 287…289 °C
Pto. de fusión: 37…41 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008727
Núm. CAS: 829-20-9
EINECS: 212-587-2