tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15251-1G OR15251-500MG OR15251-5G
APOSOR15251-1GEA 159 EUR
APOSOR15251-1G APOSOR15251-500MG APOSOR15251-5G
tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₄S
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864818
Núm. CAS: 147000-78-0