2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15254-100MG
APOSOR15254-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR15254-100MG
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formula: C₅H₇ClN₂
Pto. de fusión: 182…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234119
Núm. CAS: 19225-92-4