4-Chloro-7-azaindole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR15256-5G
APOSOR15256-5GEA
24.8
EUR
APOSOR15256-5G
4-Chloro-7-azaindole
4-Chloro-7-azaindole
Formula:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,58 g/mol Pto. de fusión: 176…181 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08272232 Núm. CAS: 55052-28-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...