3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15258-1G OR15258-250MG
APOSOR15258-1GEA 48 EUR
APOSOR15258-1G APOSOR15258-250MG
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formula: C₅H₂Cl₂N₄
Pto. de fusión: 140…143 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00139673
Núm. CAS: 33050-38-3