Baicaleina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1525T-1G OR1525T-5G
APOSOR1525T-1GEA 14.7 EUR
APOSOR1525T-1G APOSOR1525T-5G
Baicaleina
Baicaleina
An inhibitor of 12-lipoxygenase, leukotriene biosynthesis & release of lysosomal enzymes. It also inhibits cellular calcium-ion uptake, mobilization & adjuvant-induced arthirritis.
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 264…265 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017459
Núm. CAS: 491-67-8