Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR15260-10G OR15260-1G
APOSOR15260-10GEA 894 EUR
APOSOR15260-10G APOSOR15260-1G
Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₆ClN₃O₃
MW: 285,73 g/mol
Pto. de fusión: 174…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864820
Núm. CAS: 952183-76-5