4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 4-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 4-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR15265-1G OR15265-5G OR15265-25G
APOSOR15265-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15265-1G APOSOR15265-5G APOSOR15265-25G
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. de fusión: 85…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01088150
Núm. CAS: 5651-86-5