2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromo-3-pyridinemethanol
OR15266-5G
APOSOR15266-5GEA 55.1 EUR
APOSOR15266-5G
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Pto. de fusión: 137…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664025
Núm. CAS: 335031-01-1