5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-chloro-1H-benzo[d]imidazole
OR15270-1G OR15270-5G OR15270-10G
APOSOR15270-1GEA 42.2 EUR
APOSOR15270-1G APOSOR15270-5G APOSOR15270-10G
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Pto. de fusión: 212…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04128987
Núm. CAS: 683240-76-8