4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR15273-1G
OR15273-500MG
APOSOR15273-1GEA
154
EUR
APOSOR15273-1G
APOSOR15273-500MG
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Formula:
C₁₂H₁₄BrNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08276958 Núm. CAS: 643094-36-4 |