6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15274-1G OR15274-250MG
APOSOR15274-1GEA 130 EUR
APOSOR15274-1G APOSOR15274-250MG
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₄
Pto. de fusión: 292…296 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682388
Núm. CAS: 231958-14-8