2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR15275-5G
APOSOR15275-5GEA
329
EUR
APOSOR15275-5G
2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-indole
Formula:
C₁₂H₁₅N Pto. de fusión: 75…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04004060 Núm. CAS: 1805-65-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...