(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR15278-1G OR15278-5G
APOSOR15278-1GEA 336 EUR
APOSOR15278-1G APOSOR15278-5G
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Formula: C₁₀H₁₂ClN₃
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06496216
Núm. CAS: 866142-68-9