2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR15280-10G
OR15280-1G
OR15280-5G
OR15280-25G
APOSOR15280-10GEA
894
EUR
APOSOR15280-10G
APOSOR15280-1G
APOSOR15280-5G
APOSOR15280-25G
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole
Formula:
C₇H₄ClN₃O₂ Pto. de fusión: 225…227 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00769824 Núm. CAS: 5955-72-6 |