4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)aniline
OR15287-1G OR15287-5G
APOSOR15287-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15287-1G APOSOR15287-5G
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formula: C₁₂H₁₉N₃
MW: 205,3000 g/mol
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00702246
Núm. CAS: 115619-01-7