Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(benzo[d]oxazol-5-yl)acetate
OR15291-100MG OR15291-500MG
APOSOR15291-100MGEA 33.5 EUR
APOSOR15291-100MG APOSOR15291-500MG
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07021359
Núm. CAS: 97479-79-3