Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15292-1G OR15292-500MG OR15292-5G
APOSOR15292-1GEA 125 EUR
APOSOR15292-1G APOSOR15292-500MG APOSOR15292-5G
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Formula: C₇H₅ClINO₂
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08276963
Núm. CAS: 365413-29-2