Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15294-100MG OR15294-250MG
APOSOR15294-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR15294-100MG APOSOR15294-250MG
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Methyl 1,6-dihydro-5-iodo-6-oxopyridine-3-carboxylate
Formula: C₇H₆INO₃
Pto. de fusión: 209…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276965
Núm. CAS: 885950-46-9