Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate, Methyl 4-(5-Oxazolyl)benzoate
OR15295-1G OR15295-5G
APOSOR15295-1GEA 26.1 EUR
APOSOR15295-1G APOSOR15295-5G
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,2 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03012557
Núm. CAS: 179057-14-8