2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1531-100G
APOSOR1531-100GEA 95.7 EUR
APOSOR1531-100G
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrilo 98%
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Pto. de fusión: 180…185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00054185
Núm. CAS: 17601-94-4