3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR15313-10G OR15313-1G OR15313-5G
APOSOR15313-10GEA 1690 EUR
APOSOR15313-10G APOSOR15313-1G APOSOR15313-5G
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₉BrN₂
Pto. de fusión: 101…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276940
Núm. CAS: 324054-75-3