2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethan-1-one, 4-Acetyl-3,4'-dichlorodiphenyl ether
OR1532-100G
OR1532-250G
OR1532-25G
APOSOR1532-100GEA
65.4
EUR
APOSOR1532-100G
APOSOR1532-250G
APOSOR1532-25G
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone
Formula:
C₁₄H₁₀Cl₂O₂ Pto. de fusión: 54…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00140226 Núm. CAS: 119851-28-4 |