2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR15323-1G OR15323-250MG OR15323-500MG
APOSOR15323-1GEA 445 EUR
APOSOR15323-1G APOSOR15323-250MG APOSOR15323-500MG
2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Formula: C₁₆H₁₃ClO₃
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664378
Núm. CAS: 344280-12-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR