1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15329-250MG
APOSOR15329-250MGEA 50.9 EUR
APOSOR15329-250MG
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]piperidine
Formula: C₉H₁₃ClN₂S
Pto. Ebullición: 102 °C/0,08mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01443899
Núm. CAS: 339104-71-1