N-Boc-ethylenediamine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: t-boc-N-EDA
OR1533-25G OR1533-100G
APOSOR1533-25GEA 21.9 EUR
APOSOR1533-25G APOSOR1533-100G
N-Boc-ethylenediamine 97+%
N-Boc-ethylenediamine
Formula: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22 g/mol
Pto. Ebullición: 72…80 °C/0,1mmHg
Densidad: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191871
Núm. CAS: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III