Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15334-1G OR15334-5G
APOSOR15334-1GEA 56.7 EUR
APOSOR15334-1G APOSOR15334-5G
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate
Formula: C₁₁H₁₁NO₆
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03617780
Núm. CAS: 26465-37-2