1H-Indol-3-ylhydrosulphide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Sulphanyl-1H-indole, 1H-Indole-3-thiol
OR15338-1G OR15338-250MG
APOSOR15338-1GEA 184 EUR
APOSOR15338-1G APOSOR15338-250MG
1H-Indol-3-ylhydrosulphide
1H-Indol-3-ylhydrosulphide
Formula: C₈H₇NS
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00152110
Núm. CAS: 480-94-4