4-methoxy-1H-indazol-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15340-1G OR15340-5G OR15340-25G
APOSOR15340-1GEA 31.9 EUR
APOSOR15340-1G APOSOR15340-5G APOSOR15340-25G
4-methoxy-1H-indazol-3-amine 95%
4-methoxy-1H-indazol-3-amine
Formula: C₈H₉N₃O
Pto. de fusión: 115…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276946
Núm. CAS: 886362-07-8