Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR15346-5G
APOSOR15346-5GEA 502 EUR
APOSOR15346-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₇H₈BrNO₂
MW: 218,06 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275077
Núm. CAS: 1196-90-3