Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15352-10G OR15352-1G OR15352-5G
APOSOR15352-10GEA 231 EUR
APOSOR15352-10G APOSOR15352-1G APOSOR15352-5G
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₇ClO₂S
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371546
Núm. CAS: 35212-95-4