Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
OR15353-500MG OR15353-1G
APOSOR15353-500MGEA 62.5 EUR
APOSOR15353-500MG APOSOR15353-1G
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₉H₇IN₂O₂
MW: 302.0686 g/mol
Pto. de fusión: 188…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07021385
Núm. CAS: 460087-82-5