3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR15355-10G OR15355-1G OR15355-5G
APOSOR15355-10GEA 1350 EUR
APOSOR15355-10G APOSOR15355-1G APOSOR15355-5G
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₉NO₃
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06803021
Núm. CAS: 209863-08-1