4-(4-Nitrophenyl)piperidine 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR15358-100MG OR15358-250MG
APOSOR15358-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR15358-100MG APOSOR15358-250MG
4-(4-Nitrophenyl)piperidine 98+%
4-(4-Nitrophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804549
Núm. CAS: 26905-03-3