3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Oxobut-2-yl)-1H-1,2,4-triazole
OR15365-10G OR15365-1G OR15365-5G
APOSOR15365-10GEA 894 EUR
APOSOR15365-10G APOSOR15365-1G APOSOR15365-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Formula: C₆H₉N₃O
MW: 139,16 g/mol
Pto. Ebullición: 93…95 °C/0,38mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142027
Núm. CAS: 111451-34-4