Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15368-1G OR15368-250MG
APOSOR15368-1GEA 221 EUR
APOSOR15368-1G APOSOR15368-250MG
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine
Formula: C₆H₁₁N₃
Pto. Ebullición: 102 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419812
Núm. CAS: 930111-04-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III