4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR15376-1G OR15376-5G
APOSOR15376-1GEA 243 EUR
APOSOR15376-1G APOSOR15376-5G
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonylchloride
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Pto. de fusión: 89,5…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817463
Núm. CAS: 916766-81-9
UN: 3261
ADR: 8,III