2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR15386-10G
OR15386-1G
OR15386-5G
APOSOR15386-10GEA
1350
EUR
APOSOR15386-10G
APOSOR15386-1G
APOSOR15386-5G
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formula:
C₁₀H₉ClN₄OS Pto. de fusión: 257 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06200937 Núm. CAS: 886361-54-2 |