6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR15393-10G OR15393-1G OR15393-5G
APOSOR15393-10GEA 894 EUR
APOSOR15393-10G APOSOR15393-1G APOSOR15393-5G
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₂ClNO₃
MW: 313,74 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200950
Núm. CAS: 854867-53-1